Documenti fondamentali
G2028
Grids for transmission electron microscopy
grid size 600 mesh × 42 μm pitch, nickel
Scegli un formato
1 VIAL
CHF 85.20
CHF 85.20
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 VIAL
CHF 85.20
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
MA.01
CHF 85.20
Check Cart for Availability
Materiali
nickel
Descrizione
Regular grids with center mark and solid border
Confezionamento
vial of 100 grids
Diametro
3.05 mm
Dimens. griglia
600 mesh × 42 μm pitch
Largh. fori
27 μm
Superficie aperta
40%
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)