Documenti fondamentali
GESE25010A75
GE SE250 mini-vertical unit for two slab gels
complete, gel size 10 cm × 8 cm, AC/DC input 500 V AC
About This Item
Codice UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.22
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva Article No. 80-6147-45
Cytiva SE250-10A-,75
Dimens. gel
10 cm × 8 cm
Categorie correlate
Descrizione generale
Runs two standard 10×8 cm mini-gels. The upper buffer chamber is also an efficient heat exchanger for active temperature control. The unit can run 12 tube gels with two tube gel adapter kits.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)