Documenti fondamentali
G2775
Sigma-Aldrich
Gaskets for vertical mini gel
10 cm wide, size 1mm x 8cm, color-coded red
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NB.51
Nome del prodotto
Gaskets for vertical mini gel 10 cm wide, size 1 mm × 8 cm, color-coded red
Materiali
silicone
Livello qualitativo
Misura
1 mm × 8 cm
Colore
color-coded red
Caratteristiche e vantaggi
Unique gasket provides continuous seal around sides and bottom of glass plates, eliminating the need for a bottom spacer. Gasket thickness must match comb and spacers. Length of gasket material is approx. 26 cm (2 × h + w). Gaskets are color-coded for easy identification.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)