Documenti fondamentali
G2278
Grids for transmission electron microscopy
grid size 1000 mesh × 25 μm pitch, nickel
Scegli un formato
1 VIAL
CHF 107.00
CHF 107.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 VIAL
CHF 107.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
MA.01
CHF 107.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Materiali
nickel
Descrizione
Thin-bar grids
Confezionamento
vial of 25 grids
Diametro
3.05 mm
Dimens. griglia
1000 mesh × 25 μm pitch
Largh. fori
19 μm
Superficie aperta
55%
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)