Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 vial | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 39.90 |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41100000
CHF 39.90
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
copper
description
Regular grids with center mark and solid border
packaging
vial of 100 grids
diam.
3.05 mm
grid size
200 mesh × 125 μm pitch
hole W
97 μm
open area size
55%
Application
Grids for transmission electron microscopy has been used to collect ultrafine sections of murine macrophage cell line during transmission electron microscopy (TEM).
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| packaging vial of 100 grids | packaging vial of 25 grids | packaging vial of 100 grids | packaging vial of 100 grids |
| material copper | material nickel | material nickel | material gold |
| open area size 55% | open area size 55% | open area size 69% | open area size 44% |
| description Regular grids with center mark and solid border | description Thin-bar grids | description Regular grids with center mark and solid border | description Regular grids with center mark and solid border |
| diam. 3.05 mm | diam. 3.05 mm | diam. 3.05 mm | diam. 3.05 mm |
| hole W 97 μm | hole W 19 μm | hole W 208 μm | hole W 42 μm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Grids for transmission electron microscopy
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?