Vai a
49767
Glicerolo
BioUltra, Molecular Biology, anhydrous, ≥99.5% (GC)
Caratteristiche di sostenibilità
Sinonimo/i:
1,2,3-Propantriolo, Glicerina
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 68.50
250 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 129.00
1 L
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 375.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HOCH2CH(OH)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.09
UNSPSC Code:
50161901
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-289-5
Beilstein/REAXYS Number:
635685
MDL number:
Assay:
≥99.5% (GC)
Grade:
Molecular Biology
Technique(s):
GC/GC: suitable
Bp:
182 °C/20 mmHg (lit.)
Vapor pressure:
<1 mmHg ( 20 °C)
CHF 68.50
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor density
3.1 (vs air)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (GC)
form
viscous liquid
autoignition temp.
698 °F
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
technique(s)
GC/GC: suitable
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
ign. residue
≤0.1%
refractive index
n20/D 1.474
pH
5.5-8 (25 °C, 5 M in H2O)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
solubility
H2O: 5 M at 20 °C, clear, colorless
density
1.25 g/mL (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤1 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
SMILES string
OCC(O)CO
cation traces
Ag: ≤5 mg/kg, Al: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, NH4+: ≤5 mg/kg, Na: ≤20 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Tl: ≤5 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
λ
5 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.05, λ: 280 nm Amax: 0.07
greener alternative category
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI key
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
General description
Il glicerolo in natura è inodore, incolore, viscoso ed esiste come liquido di sapore dolce. Può avere origine naturale oppure essere ricavato da materie prime petrolchimiche. Il glicerolo si presta a svariate applicazioni ed è una delle sostanze chimiche più pregiate e versatili presenti in natura. Può essere usato come emolliente, solvente, dolcificante, in formulazioni farmaceutiche, cosmetici, alimenti e prodotti per l′igiene personale. È molto stabile e può essere agevolmente stoccato in condizioni normali di temperatura; inoltre non è irritante e non ha impatto ambientale negativo.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. Glycerol, with its high boiling point, low flammability, and polarity, is a standout choice. As a non-toxic and biodegradable compound, it aligns perfectly with the principles of ′Safer Solvents and Auxiliaries′ and ′Design for Degradation′. Click here for more information.
Application
Nell′elettroforesi su gel di poliacrilammide, il glicerolo è usato sia nella preparazione dei campioni che nella formazione del gel. Il glicerolo (5-10%) aumenta la densità di un campione in modo che esso si stratifichi sul fondo del pozzetto di un campione in gel. È anche usato per formare gel a gradiente, come stabilizzante di proteine e quale componente di tamponi di stoccaggio.
Biochem/physiol Actions
Il glicerolo è naturalmente igroscopico ed è solubile in acqua per via dei tre idrossili alcolici idrofili. Può formare ponti a idrogeno inter- e intramolecolari, il che lo rende una molecola molto flessibile. L′effetto fisiologico della glicerina è dovuto a immunità cellulo-mediata, aumentata produzione di IgG e maggiore rilascio di istamina.
Il glicerolo è stato usato come
  • supplemento per le colture di Mycobacterium tuberculosis e Mycobacterium avium
  • combustibile nello sviluppo di celle a biocombustibile enzimatiche
  • matrice liquida composita con 4-HCCA e 3-amminochinolina per l′analisi di glicani neutri e acidi
  • matrice per MS FAB (spettrometria di massa a bombardamento con atomi veloci)
  • può essere usato come matrice liquida in studi analitici quantitativi mediante MALDI (spettrometria di massa a desorbimento/ionizzazione laser in matrici).
Other Notes
Componente del tampone di caricamento nell′elettroforesi su gel di agarosio di acidi nucleici precedentemente denaturati con gliossale. Preparazione del DNA fagico e plasmidico, per la conservazione di colture pure
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
77067W252506G2025
Glicerolo BioUltra, Molecular Biology, anhydrous, &#8805;99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
49767
Glicerolo
Glicerolo analytical standard
Supelco
77067
Glicerolo
Glicerolo FCC, FG
Sigma-Aldrich
W252506
Glicerolo
Glicerolo BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for electrophoresis, &#8805;99% (GC)
Sigma-Aldrich
G2025
Glicerolo
description
BioUltra, Molecular Biology, anhydrous, ≥99.5% (GC)
description
analytical standard
description
FCC, FG
description
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for electrophoresis, ≥99% (GC)
technique(s)
GC/GC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
grade
Molecular Biology
grade
analytical standard
grade
FG, Kosher, Fragrance grade, Halal
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
400, 300
Quality Level
300
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99% (GC)
solubility
H2O: 5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
viscous liquid
form
-
form
viscous liquid
form
viscous liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glicerolo
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. What is the viscosity of glycerol?
    1 answer
    1. The viscosity of glycerol is 648 Centistokes at 20 Deg C (68 Deg F).
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review