G0902
Ginsenoside-Rc from Panax ginseng (Korean ginseng) root
triterpenoid saponin, ≥98% (HPLC)
Origine biologica
plant root (Panax ginseng)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
tecniche
HPLC: suitable
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C\C(C)=C\CCC(C)(OC1OC(COC2OC(CO)C(O)C2O)C(O)C(O)C1O)C3CCC4(C)C3C(O)CC5C6(C)CCC(OC7OC(CO)C(O)C(O)C7OC8OC(CO)C(O)C(O)C8O)C(C)(C)C6CCC45C
InChI
1S/C53H90O22/c1-23(2)10-9-14-53(8,75-47-43(67)39(63)37(61)29(72-47)22-68-45-41(65)36(60)28(21-56)69-45)24-11-16-52(7)33(24)25(57)18-31-50(5)15-13-32(49(3,4)30(50)12-17-51(31,52)6)73-48-44(40(64)35(59)27(20-55)71-48)74-46-42(66)38(62)34(58)26(19-54)70-46/h10,24-48,54-67H,9,11-22H2,1-8H3
JDCPEKQWFDWQLI-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)