Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 116.00 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 480.00 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
Ginsenoside Rg3, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +10 to +20°, c = 1 in methanol
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C(C)=C\CC[C@](C)(O)[C@H]1CC[C@]2(C)[C@@H]1[C@H](O)C[C@@H]3[C@@]4(C)CC[C@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C(C)(C)[C@@H]4CC[C@@]23C
InChI
1S/C42H72O13/c1-21(2)10-9-14-42(8,51)22-11-16-41(7)29(22)23(45)18-27-39(5)15-13-28(38(3,4)26(39)12-17-40(27,41)6)54-37-35(33(49)31(47)25(20-44)53-37)55-36-34(50)32(48)30(46)24(19-43)52-36/h10,22-37,43-51H,9,11-20H2,1-8H3/t22-,23+,24+,25+,26-,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33-,34+,35+,36-,37-,39-,40+,41+,42-/m0/s1
InChI key
RWXIFXNRCLMQCD-JBVRGBGGSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description analytical standard | description phyproof® Reference Substance | description certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| form powder | form - | form solid | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥96.0% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility DMSO: ≥5 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ginsenoside Rg3
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?