G0264
D-(+)-Galactosamine hydrochloride
~99%
Sinonimo/i:
2-Amino-2-deoxy-D-galactopyranose hydrochloride, D-Chondrosamine hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
~99%
Impurezze
Glucosamine, essentially free
Stringa SMILE
Cl.N[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3(1-8)5(11)6(12)4(10)2-9;/h1,3-6,9-12H,2,7H2;1H/t3-,4+,5+,6-;/m0./s1
CBOJBBMQJBVCMW-NQZVPSPJSA-N
Linkage
Sostituito da
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?