PHR2042
Galactosamine hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
D-Galactosamine hydrochloride, 2-Amino-2-deoxy-D-galactopyranose hydrochloride, D-Chondrosamine hydrochloride, Chondrosamine
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1287722
Famiglia di API
galactosamine
Stato
powder
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 200 mg
Punto di fusione
182-185 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Cl[H].N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4+,5-,6?;/m1./s1
QKPLRMLTKYXDST-BMZZJELJSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)