G1639
D-(+)-Galactosamine hydrochloride
BioReagent, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
2-Amino-2-deoxy-D-galactopyranose hydrochloride, D-Chondrosamine hydrochloride
Origine biologica
fish cartilage (shark)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥99%
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
Glucosamine, essentially free
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cl.N[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3(1-8)5(11)6(12)4(10)2-9;/h1,3-6,9-12H,2,7H2;1H/t3-,4+,5+,6-;/m0./s1
CBOJBBMQJBVCMW-NQZVPSPJSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)