Documenti
F3889
Sigma-Aldrich
N-Formyl-L-phenylalanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H11NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Forma fisica
solid
applicazioni
detection
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC=O
InChI
1S/C10H11NO3/c12-7-11-9(10(13)14)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7,9H,6H2,(H,11,12)(H,13,14)/t9-/m0/s1
NSTPXGARCQOSAU-VIFPVBQESA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3