Documenti fondamentali
180653
Sigma-Aldrich
2-Methoxyphenylacetic acid
98%
Sinonimo/i:
(o-Methoxyphenyl)acetic acid, 2-Methoxybenzeneacetic acid, [2-(Methyloxy)phenyl]acetic acid, o-Anisylacetic acid, o-Methoxybenzeneacetic acid
Scegli un formato
5 G
CHF 27.30
25 G
CHF 48.20
CHF 27.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 27.30
25 G
CHF 48.20
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.17
Beilstein:
2047573
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 27.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
122-125 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
COc1ccccc1CC(O)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-12-8-5-3-2-4-7(8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
IVEWTCACRDEAOB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The cytotoxic potential of 2-methoxyphenylacetic acid was studied[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
242.6 °F - (External MSDS)
Punto d’infiammabilità (°C)
117 °C - (External MSDS)
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Tiffany J Somers-Edgar et al.
Anti-cancer drugs, 20(1), 33-40 (2008-10-03)
We postulated that methoxy-substituted cyclic compounds could inhibit estrogen receptor (ER) negative breast cancer growth in vitro. Therefore, this study assessed the cytotoxic potential of various methoxy-substituted cyclic compounds [7,8-dimethoxyflavone, 4-methoxyphenylacetic acid, 2-methoxyphenylacetic acid, 4-methoxybenzophenone, 5-methoxy-1-indanone, and coenzyme Q0 (CoQ0)]