Documenti
8.20940
Sigma-Aldrich
3-Oxoglutaric acid
for synthesis
Sinonimo/i:
3-Oxoglutaric acid, ß-Ketoglutaric acid, Acetone-1,3-dicarboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H6O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
208-797-9
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (acidimetric)
Forma fisica
powder
Densità bulk
400 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(1-4(7)8)2-5(9)10/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)/p-2
OXTNCQMOKLOUAM-UHFFFAOYSA-L
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Identity (IR):
passes test
Melting range (upper value): ≤ 126 °C
Identity (IR):
passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
392.0 °F - open cup
Punto d’infiammabilità (°C)
200 °C - open cup