F3022
Anti-β-actina monoclonale
clone AC-15, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-β-Actin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AC-15, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 42 kDa
Reattività contro le specie
sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig
Non deve reagire con
Dictyostelium discoideum
tecniche
direct immunofluorescence: 1:250 using cultured human and chicken fibroblasts
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- western blotting
- immunohistochemistry
- flow cytometry
- direct immunofluorescent staining
- dual immuno-fluorescent staining
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Altre note
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)