Documenti fondamentali
ETIPRQ1250-EP
Eppendorf® epT.I.P.S. standard
(dark green), size, pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Materiali
(dark green)
Misura
L
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
Eppendorf Quality
Confezionamento
pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
pack of 960 ea (Autoclavable refill trays)
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022494018 (NA)
Volume massimo
1.25 mL
Descrizione generale
Bulk packed in re-sealable bags.
200 μL, 300 μL and 1000 μL tips are color coded, yellow, orange and blue respectively.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Quality is a trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)