Documenti fondamentali
485640
Sigma-Aldrich
Ethyl acetoacetate-1,3-13C2
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
3-oxo-Butanoic-1,3-13C2
Scegli un formato
500 MG
CHF 578.00
1 G
CHF 807.00
CHF 578.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 578.00
1 G
CHF 807.00
About This Item
Formula condensata:
CH313COCH213CO2CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 578.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.419 (lit.)
P. ebollizione
181 °C (lit.)
Punto di fusione
−43 °C (lit.)
Densità
1.045 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
CCO[13C](=O)C[13C](C)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3/i5+1,6+1
XYIBRDXRRQCHLP-MPOCSFTDSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
84 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)