EP5810759005
Eppendorf® Adapter for 250 mL Rectangular Bucket
for use with 4 x 30-50 mL tubes, set of 2 pieces
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.78
Prodotti consigliati
Caratteristiche
for use with 4 x 30-50 mL tubes
Confezionamento
set of 2 pieces
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5810759005
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 250 mL rectangular buckets
Descrizione generale
Tube adapter for Eppendorf 250 mL rectangular bucket.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)