Documenti fondamentali
EP5702734004
Eppendorf® Adapter for 85/100 mL Round Bucket
holds Vacutainer and Falcon tubes 50 ml, pack of 2 ea
Scegli un formato
2 EA
CHF 118.00
CHF 118.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
CHF 118.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
CHF 118.00
Check Cart for Availability
Caratteristiche
holds Vacutainer and Falcon tubes 50 ml
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5702734004
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 100 mL round buckets
Descrizione generale
adapter for use with Eppendorf 85/100 mL round bucket
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)