Documenti fondamentali
EP022822128
Rotor for Eppendorf® Vacufuge® Plus Concentrator
F-45-36-15, non aerosol tight, to hold, 36 x 3.0/5.0 mL flat-bottom tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41103909
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Caratteristiche
to hold 36 x 15x48 mm
to hold 36 x 3.0/5.0 mL flat-bottom tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022822128 (NA)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models Vacufuge Plus Concentrator
Descrizione generale
Selection of rotors for the Eppendorf Vacufuge Plus.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Vacufuge is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)