Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 ft | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 31.30 CHF 29.73 |
5 ft | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 122.00 |
10 ft | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 220.00 |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123100
CHF 29.73
Prezzo di listinoCHF 31.30Risparmia il 5%Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarticapacity
~100 mL/ft
pore size
2000 NMWCO
storage temp.
2-8°C
Application
Cellulose tubing, benzoylated to reduce pore size. Useful for separating compounds with a molecular weight of ≤1,200 from compounds with a molecular weight >2,000.
Packaging
Supplied in a water pack containing 0.002% 1-hydroxypyridine-2-thione as preservative.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description Avg. flat width 32 mm (1.27 in.) | description yellow, size 150 mm | description yellow, size 70 mm | description yellow, size 110 mm |
| capacity ~100 mL/ft | capacity - | capacity - | capacity - |
| pore size 2000 NMWCO | pore size - | pore size - | pore size - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dialysis tubing, benzoylated
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?