Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 ea | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 132.00 |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123100
CHF 132.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartipore size
14,000 Da MWCO
General description
Cellulose tubing; will retain proteins with M.W. > 12,000 Da
Inflated diam. approx. 16 mm (0.64 in.); pre-cut; open ended; dry, unwashed; approx. length = 30 cm (12 in.)
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description Avg. flat width ~25 mm, MWCO 14,000 Da | description Avg. flat width ~34 mm, MWCO 14,000 Da | description avg. flat width 10 mm (0.4 in.) | description avg. flat width 76 mm (3.0 in.) |
| pore size 14,000 Da MWCO | pore size 14,000 Da MWCO | pore size - | pore size - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dialysis sacks
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?