D8144
Dextranase from Penicillium sp.
lyophilized powder, 400-800 units/mg protein
Sinonimo/i:
1,6-α-D-Glucan 6-glucanohydrolase
Scegli un formato
CHF 472.00
Spedizione prevista il21 marzo 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 472.00
Spedizione prevista il21 marzo 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
Penicillium sp.
Livello qualitativo
Stato
lyophilized powder
Attività specifica
400-800 units/mg protein
Composizione
Protein, 35% Lowry
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)