D5884
Dextranase from Penicillium sp.
lyophilized powder, 10-25 units/mg solid
Sinonimo/i:
1,6-α-D-Glucan 6-glucanohydrolase
Scegli un formato
CHF 137.00
Spedizione prevista il02 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 137.00
Spedizione prevista il02 aprile 2025
Prodotti consigliati
Stato
lyophilized powder
Livello qualitativo
Attività specifica
10-25 units/mg solid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Qualità
Definizione di unità
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)