D5004
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine monohydrochloride
Sinonimo/i:
4-(Dimethylamino)aniline monohydrochloride, 4-Amino-N,N-dimethylaniline monohydrochloride, DMPPDA
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Punto di fusione
215 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl[H].CN(C)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H12N2.ClH/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8;/h3-6H,9H2,1-2H3;1H
KTWNIUBGGFBRKH-UHFFFAOYSA-N
Avvertenza
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges