Documenti fondamentali
748722
Sigma-Aldrich
N,N′-Dimethyl-1,2-phenylenediamine
97%
Sinonimo/i:
N,N′-Dimethyl-1,2-diaminobenzene
Scegli un formato
1 G
CHF 134.00
CHF 134.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 134.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 134.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.592
Densità
1.262 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CNc1ccccc1NC
InChI
1S/C8H12N2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h3-6,9-10H,1-2H3
UMAPFAAAQBMYNJ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Erin L Willis et al.
PloS one, 6(7), e21159-e21159 (2011-07-19)
After ovulation, non-pregnant female giant pandas experience pseudopregnancy. During pseudopregnancy, non-pregnant females exhibit physiological and behavioral changes similar to pregnancy. Monitoring hormonal patterns that are usually different in pregnant mammals are not effective at determining pregnancy status in many animals