D4416
Deoxyribonucleic acid, High molecular weight from BALB/c mouse, adult
solution
Sinonimo/i:
Deoxyribonucleic acid, high molecular weight
Scegli un formato
CHF 50.30
Spedizione prevista il27 marzo 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 50.30
Spedizione prevista il27 marzo 2025
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Stato
solution
PM
>50 kbp
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Componenti
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)