Merck
P0102
PKCβII Peptide Inhibitor I
≥95% (HPLC), lyophilized powder
Sinonimo/i:
Protein Kinase C Beta II Peptide Inhibitor I
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C61H94N12O19 · xC2HF3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
1299.47 (free base basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized powder
color
white
solubility
H2O: >1 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.CCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(O)=O
InChI
1S/C61H94N12O19.C2HF3O2/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-22-49(78)65-45(33-74)58(88)68-41(28-34(2)3)55(85)71-44(31-48(63)77)60(90)73-27-18-21-46(73)59(89)67-39(23-25-50(79)80)53(83)69-42(29-36-32-64-38-20-17-16-19-37(36)38)56(86)70-43(30-47(62)76)57(87)66-40(24-26-51(81)82)54(84)72-52(35(4)75)61(91)92;3-2(4,5)1(6)7/h16-17,19-20,32,34-35,39-46,52,64,74-75H,5-15,18,21-31,33H2,1-4H3,(H2,62,76)(H2,63,77)(H,65,78)(H,66,87)(H,67,89)(H,68,88)(H,69,83)(H,70,86)(H,71,85)(H,72,84)(H,79,80)(H,81,82)(H,91,92);(H,6,7)/t35-,39+,40+,41+,42+,43+,44+,45+,46+,52+;/m1./s1
InChI key
FATKAQBIAPMYQT-YPNBOXGNSA-N
Biochem/physiol Actions
PKCβII Peptide Inhibitor I is a cell-permeable protein kinase C inhibitor.
Features and Benefits
This compound is featured on the PKC page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)