Vai a
D4071
5, 15-DPP
Sinonimo/i:
5,15-Diphenyl-21H,23H-porphine, 5,15-Diphenylporphyrin, 5,15-diphenyl-Porphine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 79.10
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 275.00
CHF 233.75
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H22N4
Numero CAS:
Peso molecolare:
462.54
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
powder
CHF 79.10
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2c3ccc(cc4ccc([nH]4)c(-c5ccccc5)c6ccc(cc7ccc2[nH]7)n6)n3
InChI
1S/C32H22N4/c1-3-7-21(8-4-1)31-27-15-11-23(33-27)19-25-13-17-29(35-25)32(22-9-5-2-6-10-22)30-18-14-26(36-30)20-24-12-16-28(31)34-24/h1-20,33,36H/b23-19-,24-20-,25-19-,26-20-,31-27-,31-28-,32-29-,32-30-
InChI key
FNNOEKVUXXVPAI-DUVOQLPESA-N
Application
5, 15-DPP has been used as a signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) inhibitor:
  • to analyze its effects on malignant peripheral nerve sheath tumor (MPNST) survival and proliferation
  • to study its effects on the thymic stromal lymphopoietin (TSLP) modulation of nometastatic gene 23-H1 (NME1 or nm23-H1) expression in human trophoblasts
  • to study its effects on 17β-estradiol and 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD)-induced M2 polarization in human macrophages and endometrial stromal cells
Biochem/physiol Actions
5, 15-DPP is a selective STAT3 inhibitor and a selective STAT3-SH2 antagonist
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D4007D4505P5172
5, 15-DPP
Sigma-Aldrich
D4071
5, 15-DPP
description
-
description
≥98%
description
≥99%
description
≥95%, synthetic
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. In which solvents is 5,15 DPP dissolved?
    1 answer
    1. The solubility of the product is not tested as this is not a part of the product specification.
      However, not the same product, but product #573109, under the same CAS number had a solubility: DMSO (<1 mg/ml).