Vai a
D4007
5,5-Diphenylhydantoin
≥98%
Sinonimo/i:
5,5-Diphenyl-2,4-imidazolidinedione, Phenytoin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 41.20
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 56.20
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H12N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.27
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-328-6
Beilstein/REAXYS Number:
384532
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
CHF 41.20
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
mp
293-295 °C (lit.)
solubility
DMSO: soluble
SMILES string
O=C1NC(=O)C(N1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12N2O2/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,16,17,18,19)
InChI key
CXOFVDLJLONNDW-UHFFFAOYSA-N
General description
5,5-Diphenylhydantoin is an anticonvulsant, which is used to treat tonic-clonic seizures, complex partial seizures and neurosurgical related seizures. It induces osteoblast proliferation and differentiation. 5,5-Diphenylhydantoin used to treat epilepsy. It reduces the hyperexcitability of tissues and may be associated with cerebellar atrophy.
Application
5,5-Diphenylhydantoin has been used for phenytoin treatment. It has also been used to slow down or prevent mesoendoderm cell migration.
Biochem/physiol Actions
Anticonvulsant.
Reduces incidence of grand mal seizures; appears to stabilize excitable membranes perhaps through effects on Na+, K+, and Ca2+ channels.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P12900001535507T2573
Phenytoin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P1290000
Phenytoin
Phenytoin sodium United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1535507
Phenytoin sodium
Troglitazone ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
T2573
Troglitazone
description
≥98%
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
assay
-
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
solubility
DMSO: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: 20 mg/mL
Gene Information
human ... CNR1(1268), CNR2(1269), CYP2C9(1559), SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
rat ... Faah(29347), Scn1a(81574), Scnn1g(24768), Slc6a1(79212)
Gene Information
human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
Gene Information
human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
Gene Information
human ... PPARA(5465), PPARG(5468)
mp
293-295 °C (lit.)
mp
293-295 °C (lit.)
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5,5-Diphenylhydantoin
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)