Key Documents
D0756
Sigma-Aldrich
Dansyl-DL-norleucine cyclohexylammonium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H24N2O4S · C6H13N
Numero CAS:
Peso molecolare:
463.63
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC1CCCCC1.CCCCC(NS(=O)(=O)c2cccc3c(cccc23)N(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C18H24N2O4S.C6H13N/c1-4-5-10-15(18(21)22)19-25(23,24)17-12-7-8-13-14(17)9-6-11-16(13)20(2)3;7-6-4-2-1-3-5-6/h6-9,11-12,15,19H,4-5,10H2,1-3H3,(H,21,22);6H,1-5,7H2
WRZSGEVGMAPVCB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3