CLS432004
Corning® CoolCell™ LX Cell Freezing Container
(12 x 1 mL or 2 mL cryogenic vials), pink
Sinonimo/i:
cryovials
Scegli un formato
CHF 239.00
Spedizione prevista il02 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 239.00
Spedizione prevista il02 aprile 2025
Prodotti consigliati
Materiali
foamed PE
Caratteristiche
Holds 12 x 1-2 mL cryovials
Confezionamento
pkg of 1
Produttore/marchio commerciale
Corning 432004
tecniche
cryopreservation: suitable
Alt. × Diam.
10.11 cm × 11.7 cm , 12.7 mm well diameter
Colore
pink
Capacità
(12 x 1 mL or 2 mL cryogenic vials)
Descrizione generale
- For 12 standard 1.0 mL to 2.0 mL cryogenic vials.
- Radially symmetric for uniform vial freezing.
- Numbered wells for easy sample identification.
- Beveled lid for secure gripping and easy opening.
- Exposed vial tops when lid is open for quick, organized removal of frozen samples.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)