Documenti fondamentali
CLS3931
Corning® multiwell plates, plate lids and sealing mats
96 well plate lid, rigid polystyrene low evaporation lid w/ corner notch, condensation rings, sterile, 25/cs
Sinonimo/i:
96 multiwell plate, 96 well microplate lid, 96 well microtiter plate, 96 well plate
Scegli un formato
50 EA
CHF 158.00
CHF 158.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 EA
CHF 158.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
CHF 158.00
Check Cart for Availability
Materiali
polystyrene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
Confezionamento
pack of 25
case of 50
Produttore/marchio commerciale
Corning 3931
Misura
96 wells
Colore
clear
Descrizione generale
  • Lids are made of rigid polystyrene
  • Lids have a corner notch on the A1 corner to correspond to the corner notches found on all Corning® microplates
  • Lids do not fit Corning 2μL 1536 well microplates or 2mL 96 well storage blocks
  • Sterilized by gamma radiation
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)