CLS3099
Corning® multiwell plates, plate lids and sealing mats
universal multiwell plate lid w/ corner notch, polystyrene, clear, sterile, 50/cs
Sinonimo/i:
universal microplate lid, universal microtiter plate lid, universal multiwell plate lid, universal plate lid
Scegli un formato
CHF 182.00
Spedizione prevista il02 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 182.00
Spedizione prevista il02 aprile 2025
Prodotti consigliati
Materiali
polystyrene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid: no
Confezionamento
pack of 25
case of 50
Produttore/marchio commerciale
Corning 3099
Misura
96 or 384 wells
Colore
clear
Descrizione generale
- Lids are made of rigid polystyrene
- Lids have a corner notch on the A1 corner to correspond to the corner notches found on all Corning® microplates
- Suitable for 96 well, 96 half area & 384 well plates
- Lids do not fit Corning 2 μL 1536 well microplates
- Sterilized by gamma radiation
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)