CLS354409
Corning® BioCoat™ Fibronectin Microplate
well size 96 wells, flat bottom clear wells, lid
Sinonimo/i:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
flat bottom clear wells
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
Confezionamento
pkg of 5 ea (Individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
Corning 354409
Misura
96 well
Dimensione pozzetto
96 wells
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)