Documenti fondamentali
CLS3930
Corning® multiwell plates, plate lids and sealing mats
96 well plate lid, rigid polystyrene low evaporation lid w/ corner notch, condensation rings, sterile, 100/cs
Sinonimo/i:
96 multiwell plate lid, 96 well microplate lid, 96 well microtiter plate lid, 96 well plate lid
Scegli un formato
100 EA
CHF 368.00
CHF 368.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
CHF 368.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
CHF 368.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Materiali
polystyrene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
Confezionamento
pack of 1 (individually wrapped)
case of 100
Produttore/marchio commerciale
Corning 3930
Misura
96 wells
Colore
clear
Descrizione generale
  • Lids are made of rigid polystyrene
  • Lids have a corner notch on the A1 corner to correspond to the corner notches found on all Corning® microplates
  • Lids do not fit Corning 2 μL 1536 well microplates or 2 mL 96 well storage blocks
  • Sterilized by gamma radiation
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)