Documenti fondamentali
CLS3008
Corning® cell lifter
blade L 19 mm, handle L 180 mm, sterile, case of 100
Sinonimo/i:
cell scrapers
Scegli un formato
100 EA
CHF 368.00
CHF 368.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
CHF 368.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41122103
NACRES:
NB.13
CHF 368.00
Check Cart for Availability
Sterilità
sterile
Confezionamento
pack of 1 (individually wrapped)
case of 100
Produttore/marchio commerciale
Corning 3008
Lung. pala
19 mm
Lunghezza impugnatura
180 mm
Compatibilità
suitable for (harvesting stem cells and colonies while maintaining high viability)
Descrizione generale
  • Used for scraping cells from dishes and plates
  • Ideal tool for harvesting stem cells and colonies while maintaining high viability
  • One piece design for better control
  • Blade design minimizes cell damage and ensures even contact with the growth surface
  • Individually wrapped
  • Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)