Documenti fondamentali
26 CB1
89072101, baboon blood, Lymphoblast
Sinonimo/i:
CB1, 26
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
26 CB1, from baboon blood, 89072101, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
Origine biologica
baboon blood
Confezionamento
tube of 5 μg 89072101-DNA-5UG
pkg of vial of cells 89072101-1VL
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Lymphoblast
Recettori
Not specified
Origine della linea cellulare
Baboon lymphoblast
Descrizione della linea cellulare
A non-producing lymphoblastoid cell line known to carry Herpesvirus papio. The cells are said to exhibit a nuclear antigen similar to Epstein-Barr nuclear antigen and B-cell characteristics (EAC rosettes) but lack detectable Ig production.
Terreno di coltura
RPMI 1640 (R0883)+ 2 mM L-Glutamine (G7513) + 10% FBS / FCS (F2442).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 100,000 to 1,000,000 cells/ml; 5% CO2; 37 °C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)