Documenti fondamentali
EIII
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica
Human x Mouse Hybridoma hybrid
Confezionamento
tube of 5 μg 86072804-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86072804-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Not specified
Recettori
pJ3.11, p79a, CFTR DNA markers
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human x mouse hybrid
Descrizione della linea cellulare
This cell line may contain a sub-chromosomal fragment of human chromosome 17 bearing markers thought at the time to flank the cytotic fibrosis gene. The human DNA was donated from the human osteosarcoma cell line MNNG-HOS.
Applicazioni
Somatic cell hybrid mapping
Terreno di coltura
DMEM + 2mM Glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 37°C; 5% CO2.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)