Documenti fondamentali
C9794
Sigma-Aldrich
(±)-Z-Phosphonoglycine trimethyl ester
Sinonimo/i:
(±)-Methyl 2-benzyloxycarbonylamino-2-(dimethoxyphosphinyl) acetate, (±)-Trimethyl Z-phosphonoglycinate
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2P(O)CH(NHCO2CH2C6H5)CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
331.26
Beilstein:
5764460
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Stato
powder
Punto di fusione
77-80 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)C(NC(=O)OCc1ccccc1)P(=O)(OC)OC
InChI
1S/C13H18NO7P/c1-18-12(15)11(22(17,19-2)20-3)14-13(16)21-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,14,16)
GSYSFVSGPABNNL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Starting material for the synthesis of (Z)-dehydroamino acids by Wittig-Horner reaction with aldehydes; the dehydroamino acids can be stereoselectively reduced to amino acids.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)