C8792
Cellopentaose
≥80%
Sinonimo/i:
(β-D-Glc-[1→4])4-D-Glc, D(+)-Cellopentaose
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Saggio
≥80%
Forma fisica
powder
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C30H52O26/c31-1-7(37)13(39)23(8(38)2-32)53-28-20(46)16(42)25(10(4-34)50-28)55-30-22(48)18(44)26(12(6-36)52-30)56-29-21(47)17(43)24(11(5-35)51-29)54-27-19(45)15(41)14(40)9(3-33)49-27/h1,7-30,32-48H,2-6H2/t7-,8+,9+,10+,11+,12+,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19+,20+,21+,22+,23+,24+,25+,26+,27-,28-,29-,30-/m0/s1
FJCUPROCOFFUSR-YIQJLYQHSA-N
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3