GAGO20
Glucose (GO) Assay Kit
sufficient for 20 assays
Sinonimo/i:
Glucose Quantification Kit
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 20 assays
applicazioni
food and beverages
general analytical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Applicazioni
Compatibilità
Solo come componenti del kit
- o-dianisidine reagent 1 mL/vial
- glucose oxidase/peroxidase reagent 1 capsule
- glucose standard .5 mL
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3