C7268
Chymostatin
powder
Sinonimo/i:
N-(Nα-Carbonyl-Cpd-X-Phe-al)-Phe (Cpd = capreomycidine) (capreomycidine = [S,S]-α-(2-Iminohexahydro-4-pyrimidyl)glycine)
Prodotti consigliati
product name
Chymostatin, microbial
Origine biologica
microbial
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Solubilità
DMSO: 10 mM (Stock solutions stable for months at −20 °C.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(C(NC(NC(C1NC(NCC1)=N)C([F,Cl,Br,I]C)=O)=O)CC2=CC=CC=C2)=O
InChI
MRXDGVXSWIXTQL-HYHFHBMOSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Altre note
chymostatin A MW = 607.7
chymostatin B MW = 593.7
chymostatin C MW = 607.7
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Uncover properties and applications of the cysteine protease papain and find inhibitors, substrates, and other papain products.
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.