Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1500 units | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 284.00 | |
| 3000 units | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 539.00 | |
| 7500 units | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1’260.00 CHF 1’071.00 |
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥100 units/mg protein
CHF 284.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥100 units/mg protein
composition
Protein, ≥50% biuret
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
The enzyme is an N-terminal nucleophilic (Ntn) hydrolase that catalyzes the hydrolysis of amide bonds, liberates the glycine/taurine moiety from the steroid core and eventually yields unconjugated bile acids. Agents that oxidize thiol groups (e.g., p-mercuribenzoate, iodoacetamide, Hg2+, Cu2+, and Cd2+) have been shown to strongly inhibit bile salt hydrolase (BSH) activity in Clostridium perfringens.[3]
Physical form
Partially purified lyophilized powder containing buffer salts and stabilizer
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of glycocholic acid to glycine and cholic acid in 5 min at pH 5.6 at 37 °C.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥100 units/mg protein | specific activity - | specific activity - | specific activity - |
| form lyophilized powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in ambient | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| composition Protein, ≥50% biuret | composition - | composition - | composition - |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C4018-7.5KU | 04061832755328 |
| C4018-3KU | 04061832755311 |
| C4018-1.5KU | 04061832755304 |