C3355
Coelenterazine hcp
≥95% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
CLZN-hcp
Scegli un formato
CHF 186.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 186.00
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Coelenterazine hcp, solid
Saggio
≥95% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Solubilità
methanol: 1 mg/mL, clear, yellow to orange
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1)C2=CN3C(=O)C(Cc4ccccc4)=NC3=C(CC5CCCC5)N2
InChI
1S/C25H25N3O2/c29-20-12-10-19(11-13-20)23-16-28-24(21(26-23)14-17-8-4-5-9-17)27-22(25(28)30)15-18-6-2-1-3-7-18/h1-3,6-7,10-13,16-17,26,29H,4-5,8-9,14-15H2
YEGCUOQUFAXCMK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?