Vai a
C3230
Coelenterazine h
solid
Sinonimo/i:
2-Deoxycoelenterazine, CLZN-h
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H21N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
407.46
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solid
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2=CN3C(=O)C(Cc4ccccc4)=NC3=C(Cc5ccccc5)N2
InChI
1S/C26H21N3O2/c30-21-13-11-20(12-14-21)24-17-29-25(22(27-24)15-18-7-3-1-4-8-18)28-23(26(29)31)16-19-9-5-2-6-10-19/h1-14,17,27,30H,15-16H2
InChI key
KAEGGIFPLJZUOZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Coelenterazine is an imidazopyrazinone derivative. It is a substrate for bioluminescence in many luminous marine organisms.
Biochem/physiol Actions
10 times higher luminescence intensity than native coelenterazine.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C3355233900L9504
Coelenterazine A cell-permeable aequorin luminophore that acts as a very sensitive and specific chemiluminescence probe of the superoxide anion.
Sigma-Aldrich
233900
Coelenterazine
D-Luciferin synthetic
Sigma-Aldrich
L9504
D-Luciferin
description
solid
description
solid
description
A cell-permeable aequorin luminophore that acts as a very sensitive and specific chemiluminescence probe of the superoxide anion.
description
synthetic
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)