Z273228
Alconox® detergent
0.5 oz packs
Sinonimo/i:
anionic detergent, concentrated powdered detergent, general laboratory cleaner, lab detergent, low foaming detergent, ultrasonic cleaner detergent
Scegli un formato
CHF 132.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 132.00
Prodotti consigliati
agenzia
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 1613
suitable for EPA 601
suitable for EPA 8327
suitable for SM 5210
Confezionamento
pkg of 12 x 50 × 0.5 oz in 12PAK
pkg of 50 × 0.5 oz in 1PAK
Produttore/marchio commerciale
Alconox, Inc. 1112 (12 packs of 50ea)
Alconox, Inc. 1112-1 (1 pack of 50ea)
applicazioni
PFAS testing
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Highly concentrated and cost-efficient
- Biodegradable and readily disposable
- Penetrating wetting power saves time
- Provides reliable results and no interfering residues
- Alternative for corrosive acids and hazardous solvents
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
I FAS, o 'sostanze chimiche permanenti', persistono nell'ambiente e costituiscono un rischio per la salute umana. Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio ambientale per le determinazioni quantitative dei PFAS, un valido ausilio nelle analisi dei PFAS per ricercatori, enti di regolamentazione e laboratori.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.