Documenti
C2728
Supelco
Mini-Columns
capacity 2.4 mL, Overall H 1.5 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
Materiali
high-density polyethylene filter
molded polypropylene
tecniche
LPLC: suitable
Alt. complessiva
1.5 in.
Capacità
2.4 mL
Dimensione pori
45-90 μm pore size
Descrizione generale
Disposable.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2