GE27-5330-01
Microspin™ G-50 Columns
Cytiva 27-5330-01, pack of 50 columns
Sinonimo/i:
DNA Purification Columns, G-50 Columns, G-50 Microspin Columns
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 50 columns
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 27-5330-01
Dimensione particelle
50-150 μm (dry)
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- For rapid purification of labeled DNA (>20 bases) from unincorporated labeled nucleotides in a volume of 25 to 50 μ using spin-column chromatography.
- Columns are prepacked with Sephadex® G-50 Grade pre-equilibrated in TE buffer with 0.05% Kathon CG/ICP Biocide.
- Product recovery will be at least 10% lower than that from ProbeQuant™ G-50 Micro Columns.
- Can also be used for buffer exchange/desalting of enzymatic reactions (10 to 100 μ) following heat denaturation and phenol extraction.
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)