SC1000
SigmaPrep™ spin column
storage temp.:20-25°C, pkg of 1 kit
Sinonimo/i:
dna extraction, dna purification, spin columns
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 1 kit
Temperatura di conservazione
20-25°C
Descrizione generale
Benefits:
- Convenient format for both use and storage
- Compatible with both microcentrifuges and vacuum manifolds
- Technical bulletin provides protocol suggestions
Contenuto correlato
Panoramica delle comuni tecniche per l'estrazione e la purificazione di DNA genomico, DNA plasmidico e RNA totale da cellule, tessuti, sangue, virus e altri tipi di campioni e applicazioni a valle.
Overview of common techniques and downstream applications for extraction and purification of genomic DNA, plasmid DNA, and total RNA from cells, tissue, blood, viruses, and other sample types.